3,5-Difluoropicolinic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC10530-5GEA 30.8 EUR
APOSPC10530-5G APOSPC10530-25G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid
Kaava: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Sulamispiste: 202…204 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05664124
CAS-numero: 745784-04-7