Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC10569-5GEA 366 EUR
APOSPC10569-5G APOSPC10569-1G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Kaava: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Sulamispiste: 79…81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659543
CAS-numero: 885949-57-5