4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC10596-5GEA 16.2 EUR
APOSPC10596-5G APOSPC10596-25G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Sulamispiste: 55…59 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03095000
CAS-numero: 133059-43-5