2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1070G-25GEA 20.6 EUR
APOSPC1070G-25G APOSPC1070G-10G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,5600 g/mol
Sulamispiste: 86…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042154
CAS-numero: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0