4-Amino-5-fluoroquinazoline 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSPC1076T-1GEA 157 EUR
APOSPC1076T-1G
4-Amino-5-fluoroquinazoline 95+%
4-Amino-5-fluoroquinazoline
Kaava: C₈H₆FN₃
Sulamispiste: 212…214 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00153064
CAS-numero: 137553-48-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR