3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1076Z-1GEA 96.6 EUR
APOSPC1076Z-1G APOSPC1076Z-250MG
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Kaava: C₁₀H₁₃F₃N₂
Sulamispiste: 63…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084879
CAS-numero: 175277-91-5