2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC1095-1GEA 87.9 EUR
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115890
CAS-numero: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8,II