2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC11116-5GEA 180 EUR
APOSPC11116-5G APOSPC11116-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Sulamispiste: 144…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039222
CAS-numero: 240139-82-6