4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Varoitus
APOSPC1115-5GEA 277 EUR
APOSPC1115-5G APOSPC1115-1G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Kaava: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,11
Sulamispiste: 66…72 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458005
CAS-numero: 199287-52-0