Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC11238-5GEA 144 EUR
APOSPC11238-5G APOSPC11238-1G
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₁₃H₁₁BF₃KO
MW: 290,13 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04115746
CAS-numero: 850623-47-1