Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC11244-5GEA 253 EUR
APOSPC11244-5G APOSPC11244-1G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₇BF₃KO₂S
MW: 262,09 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115738
CAS-numero: 850623-40-4