Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC11245-25GEA 396 EUR
APOSPC11245-25G APOSPC11245-100G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₅BF₃KO₂
MW: 228,02 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115737
CAS-numero: 850623-38-0