3,5-Difluorosalicylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1142-1GEA 87.9 EUR
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Kaava: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Sulamispiste: 199…203 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06203609
CAS-numero: 84376-20-5