3,6-Difluorosalicylaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1144-25GEA 702 EUR
APOSPC1144-25G APOSPC1144-5G APOSPC1144-1G
3,6-Difluorosalicylaldehyde
3,6-Difluorosalicylaldehyde
Kaava: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1023 g/mol
Sulamispiste: 72…78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08275281
CAS-numero: 502762-92-7