Benzenesulphonyl fluoride 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC1181-5GEA 109 EUR
APOSPC1181-5G APOSPC1181-25G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Kaava: C₆H₅FO₂S
MW: 160,17 g/mol
Kiehumispiste: 203…204 °C
Tiheys: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007412
CAS-numero: 368-43-4
UN: 3265
ADR: 8,II