4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1207-100GEA 586 EUR
APOSPC1207-100G APOSPC1207-25G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Kaava: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03407960
CAS-numero: 400-76-0