1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
|
Varoitus
|
APOSPC1228C-25GEA
177
EUR
APOSPC1228C-25G
APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Kaava:
C₁₂H₆F₁₂O₂ MW: 410,16 g/mol Kiehumispiste: 99 °C/20mmHg Sulamispiste: 87 °C Tiheys: 1,659 g/cm³ (25 °C) Leimahduspiste: 108 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00042091 CAS-numero: 1992-15-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |