α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC1236-1GEA 14.8 EUR
APOSPC1236-1G
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Kaava: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Kiehumispiste: 128…130 °C/23mmHg
Sulamispiste: 47…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840524
CAS-numero: 61150-57-0
UN: 3261
ADR: 8,III