Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC1253-1GEA 63 EUR
APOSPC1253-1G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Kaava: C₄H₅F₆N
Kiehumispiste: 70…71 °C
Tiheys: >1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042094
CAS-numero: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III