2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1401-1GEA 14.8 EUR
APOSPC1401-1G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Kaava: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 34552-15-3