2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1505-10GEA 261 EUR
APOSPC1505-10G APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Kaava: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,0000 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06658268
CAS-numero: 161612-68-6