6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1589-25GEA 491 EUR
APOSPC1589-25G APOSPC1589-1G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,15
Sulamispiste: 257…259 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03070543
CAS-numero: 99199-59-4