2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1676-1GEA 249 EUR
APOSPC1676-1G
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Kaava: C₁₂H₁₅BBrFO₂
MW: 300,96 g/mol
Sulamispiste: 32…34 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06659913
CAS-numero: 673456-16-1