2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSPC1677-1GEA 125 EUR
APOSPC1677-1G
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,9863 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06659927
CAS-numero: 850567-57-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR