4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1692-1GEA 14.8 EUR
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Kaava: C₇H₃ClFNO
Sulamispiste: 146…153 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04115725
CAS-numero: 35112-05-1