Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1696-100GEA 791 EUR
APOSPC1696-100G APOSPC1696-5G APOSPC1696-25G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₄BF₃KNO₄
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115772
CAS-numero: 850623-76-6