Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1707-1GEA 114 EUR
APOSPC1707-1G APOSPC1707-5G
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Kaava: C₁₀H₁₃BF₃KO
MW: 256,12
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04115755
CAS-numero: 850623-61-9