Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1722-5GEA 155 EUR
APOSPC1722-5G APOSPC1722-1G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02 g/mol
Sulamispiste: 220…224 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093979
CAS-numero: 192863-39-1