Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1723-100GEA 1500 EUR
APOSPC1723-100G APOSPC1723-5G APOSPC1723-25G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₇BF₃KO
Sulamispiste: 300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115769
CAS-numero: 850623-74-4