Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1729-1GEA 95.1 EUR
APOSPC1729-1G APOSPC1729-5G
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Kaava: C₈H₉BF₃KO
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04115764
CAS-numero: 850623-69-7