Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1752-5GEA 134 EUR
APOSPC1752-5G APOSPC1752-25G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Kaava: C₁₀H₁₃BF₃K
MW: 240,11 g/mol
Sulamispiste: >230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659940
CAS-numero: 423118-47-2