3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1770-1GEA 73.2 EUR
APOSPC1770-1G APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Sulamispiste: 112…116 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07363791
CAS-numero: 871329-84-9