4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1772-1GEA 87.9 EUR
APOSPC1772-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Sulamispiste: 198…202 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07363790
CAS-numero: 149507-36-8