3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1774-5GEA 212 EUR
APOSPC1774-5G APOSPC1774-1G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Sulamispiste: 138…142 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07363749
CAS-numero: 871329-62-3