4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1779-5GEA 20.6 EUR
APOSPC1779-5G APOSPC1779-25G APOSPC1779-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Sulamispiste: 170…174 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363787
CAS-numero: 182344-23-6