6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC1818-5GEA 16.2 EUR
APOSPC1818-5G APOSPC1818-1G APOSPC1818-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Kaava: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,1200 g/mol
Sulamispiste: 185…187 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01862646
CAS-numero: 386715-35-1