2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC200041-25GEA 1620 EUR
APOSPC200041-25G APOSPC200041-5G APOSPC200041-1G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Kaava: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219,12 g/mol
Sulamispiste: 55…57 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00034541
CAS-numero: 657-15-8