Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC200140-5GEA 179 EUR
APOSPC200140-5G APOSPC200140-10G APOSPC200140-1G
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₅BF₃KO₂
MW: 228,02
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07784423
CAS-numero: 850313-91-6