Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC200145-5GEA 162 EUR
APOSPC200145-5G APOSPC200145-1G
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₁₃H₁₀BF₃KNO
MW: 303,13 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11977719
CAS-numero: 912350-01-7