Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC200164-5GEA 104 EUR
APOSPC200164-5G APOSPC200164-1G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08276800
CAS-numero: 1015082-78-6