5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC200259-5GEA 130 EUR
APOSPC200259-5G APOSPC200259-10G APOSPC200259-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kaava: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,98 g/mol
Sulamispiste: 41…42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09754046
CAS-numero: 799557-86-1