6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC200355-5GEA 266 EUR
APOSPC200355-5G APOSPC200355-1G APOSPC200355-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole
Kaava: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,0200 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07781444
CAS-numero: 885520-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III