3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC201259-250MGEA 76.2 EUR
APOSPC201259-250MG APOSPC201259-1G
3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
3,4-Difluorosalicylaldehyde
Kaava: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1023 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08275283
CAS-numero: 502762-95-0