2-Fluoro-m-anisidine 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC201312-1GEA 95.1 EUR
APOSPC201312-1G APOSPC201312-5G APOSPC201312-10G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Kaava: C₇H₈FNO
MW: 141,1400 g/mol
Kiehumispiste: 231 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11042216
CAS-numero: 801282-00-8