5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC201345-10GEA 101 EUR
APOSPC201345-10G APOSPC201345-25G
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde
Kaava: C₁₁H₈FNO
MW: 189,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11875867
CAS-numero: 881674-56-2