2-Fluoroisonicotinic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2057-1GEA 14.8 EUR
APOSPC2057-1G
2-Fluoroisonicotinic acid 98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Kaava: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Sulamispiste: 191…200 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02181194
CAS-numero: 402-65-3