Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2093-25GEA 519 EUR
APOSPC2093-25G APOSPC2093-1G APOSPC2093-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Kaava: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Kiehumispiste: 220 °C
Sulamispiste: 97…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151019
CAS-numero: 155640-85-0