Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC2332-25GEA 278 EUR
APOSPC2332-25G APOSPC2332-100G
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Kaava: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06 g/mol
Sulamispiste: 266 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00034899
CAS-numero: 12107-76-5