2-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC2364-1GEA 364 EUR
APOSPC2364-1G
2-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Kaava: C₈H₈F₃NS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00236343
CAS-numero: 236736-24-6
UN: 3267
ADR: 8,III