4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2391-1GEA 22 EUR
APOSPC2391-1G APOSPC2391-5G APOSPC2391-25G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrFO
MW: 217,04
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411551
CAS-numero: 625446-22-2